Läs mer
Jodacetamid Kristallin MP Biomedicals
Produktkod. 11493030 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493030 5 g 5g
11403040 10 g 10g
11423040 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493030 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210035105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 SEK
    444.00 SEK / 5g
    Save 23.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 144-48-9
Molekylformel C2H4INO
Molekylvikt (g/mol) 184.964
MDL-nummer MFCD00008028
InChI-nyckel PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetamide, monoiodoacetamide, surauto, acetamide, 2-iodo, 2-iodo-acetamide, usaf d-1, alpha-iodoacetamide, ccris 7710, unii-zrh8m27s79, n-3-methoxy-4-butoxybenzyl thiobarbituric acid
PubChem CID 3727
IUPAC-namn 2-jodacetamid
LEDER C(C(=O)N)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodoacetamide
Namnnotering Molekylärbiologi och cellbiologi
Färg Solbränna
Kvantitet 5 g
Formel vikt 185
Kvalitet Not Available
Fysisk form Pulver