Beskrivning
Jodoacetamido-LC-fosfonsyra (6C-CysPAT) är ett sulfhydrylreaktivt alkyleringsreagens som innehåller en fosfonsyragrupp för anrikning av cysteininnehållande peptider för masspektrometrianalys.
- Ett sulfhydrylreaktivt alkyleringsreagens som innehåller en fosfonsyragrupp för anrikning av cysteininnehållande peptider för masspektrometrianalys
- Tillhandahålls i bekvämt format för engångsbruk utan vägning
- Hög renhet, kristallint reagens
- Kompatibel med EasyPep kemi och High Select Phosphopeptide Enrichment-kit
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 x 3.5 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.99 |
| Procent renhet | >90% |
| Kvalitet | MS betyg |
| Fysisk form | Fast |