Läs mer
Jodoättiksyra, 97+%
Beskrivning
Jodättiksyra används som ett reagens för modifiering av sulfhydrylgrupper i organisk syntes. Den reagerar med cysteindelen i proteiner för att förhindra återbildning av disulfidbindningar under proteinsekvensering. Det används också som ett allmänt reagens i acyleringsreaktioner såväl som i glykopeptidsyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Jodättiksyra används som reagens för modifiering av sulfhydrylgrupper i organisk syntes. Den reagerar med cysteindelen i proteiner för att förhindra återbildning av disulfidbindningar under proteinsekvensering. Det används också som ett allmänt reagens i acyleringsreaktioner såväl som i glykopeptidsyntes.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol och etanol. Något löslig i eter och kloroform.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, baser och starka reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodoacetic acid |
| Smältpunkt | 79 °C till 82 °C |
| Kokpunkt | 208 °C (dekomposition) |
| Odör | Stickande lukt |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2923 |
| Beilstein | 1739079 |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Merck Index | 14,5025 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, alkohol och etanol. Lätt löslig i eter och kloroform. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Iodoacetic acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Iodoacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.