Läs mer
Jodoättiksyra, 97 %
Produktkod. 10449230 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10449230 100 g Glasflaska 100g
10071260 25 g Glasflaska 25g
10635742 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10449230 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122281000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 64-69-7 | C2H3IO2 | 185,95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-69-7
Molekylformel C2H3IO2
Molekylvikt (g/mol) 185.95
MDL-nummer MFCD00002685
InChI-nyckel JDNTWHVOXJZDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetic acid, acetic acid, iodo, iodoacetate, monoiodoacetic acid, monoiodoacetate, monoiodine acetate, iodoaceticacid, iodoethanoic acid, acetic acid, 2-iodo, kyselina jodoctova
PubChem CID 5240
ChEBI CHEBI:74571
IUPAC-namn 2-jodättiksyra
LEDER C(C(=O)O)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodoacetic acid
Namnnotering 97%
Smältpunkt 79.0°C to 83.0°C
Färg Brun till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ICH2CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 222
Merck Index 15, 5068
Löslighetsinformation Solubility in water: 600g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Formel vikt 185.95
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.