Läs mer
Iodoacetic Acid-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodoacetic Acid-D3 |
| CAS | 1219799-36-6 |
| Molekylformel | C2 D3 I O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Iodoacetic Acid-d3, Iodoacetic-d3 Acid, 2-Iodoacetic-2,2-d2 acid-d, Monoiodoacetic acid-d3, Iodoacetic Acid-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2/hD |
| LEDER | [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])I |
| IUPAC-namn | deuterio 2,2-dideuterio-2-iodoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.967 |
| Formel vikt | 188.9366 g/mol |
| Visa mer |