Läs mer
Jodoättiksyra, TRC
Produktkod. 30137912
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137912 50 g
30133383 10 g
30041255 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137912 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI68552050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-69-7
Molekylformel C2 H3 I O2
Molekylvikt (g/mol) 185.95
Synonym 2-Iodoacetic acid (ACI), Acetic acid, iodo- (8CI, 9CI), CH2ICOOH, Iodoacetates, Iodoacetic acid, MIA, Monoiodoacetic acid, 2-Iodoacetic acid (ACI), Acetic acid, iodo- (8CI, 9CI), CH2ICOOH, Iodoacetates, Iodoacetic acid, MIA, Monoiodoacetic acid
IUPAC-namn 2-jodoättiksyra
LEDER OC(=O)CI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodoacetic Acid
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Formel vikt 185.9178