Läs mer
Jodoacetsyranhydrid, 97 %
Produktkod. 15179263 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15179263 1 g 1g
10043720 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15179263 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 307590010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 54907-61-8 | C4H4I2O3 | 353,88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54907-61-8
Molekylformel C4H4I2O3
Molekylvikt (g/mol) 353.88
MDL-nummer MFCD00001080
InChI-nyckel RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetic anhydride, di iodoacetic anhydride, acmc-20akq5, iodoacetic acid anhydride, 2-iodoacetyl 2-iodoacetate, acetic acid, iodo-, anhydride, acetic acid, 2-iodo-,1,1'-anhydride, iodoacetic anhydride, technical t
PubChem CID 2733254
IUPAC-namn (2-jodacetyl)-2-jodacetat
LEDER C(C(=O)OC(=O)CI)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodoacetic Anhydride
Smältpunkt 43,0 °C till 49,0 °C
Färg Gult
Flampunkt >110 °C
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (ICH2CO)2O
Kvantitet 1 g
UN-nummer 3261
Formel vikt 353.88
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodoacetic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoacetic anhydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.