Läs mer
Jodoacetonitril, 97 %
Produktkod. 11342256
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11342256 50 g 50g
11332256 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03634.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 624-75-9 | C2H2In | 166,949 g/mol
Jodoacetonitril används för alkylering av nukleofiler. Det genomgår reaktioner av Reformatsky- och Wittig-typ med aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Jodoacetonitril används för alkylering av nukleofiler. Det genomgår reaktioner av Reformatsky- och Wittig-typ med aldehyder.
Löslighet
Löslig i bensen, alkohol, aceton, eter. Något lösligt i vatten. Olösligt i hexan.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med reduktionsmedel, ljus och baser. Förvaras åtskilt från starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-75-9
Molekylformel C2H2IN
Molekylvikt (g/mol) 166.949
MDL-nummer MFCD00001886
InChI-nyckel VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n
PubChem CID 69356
IUPAC-namn 2-jodacetonitril
LEDER C(C#N)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodoacetonitrile
Densitet 2.306
Kokpunkt 70 °C till 72 °C (10 mmHg)
Flampunkt 86 °C (186 °F)
Linjär formel ICH2CN
Brytningsindex 1.574
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1734628
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i bensen, alkohol, aceton, eter. Lätt löslig i vatten. Olöslig i hexan.
Formel vikt 166.95
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.