Läs mer
Jodoacetonitril, TRC
Produktkod. 30402178
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
Product Code. Kvantitet
30402178 500 mg
1 options
Product Code. 30402178 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI686760500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Iodoacetonitrile
CAS 624-75-9
Molekylformel C2H2NI
Kvantitet 500 mg
Synonym 1-Iodoacetonitrile, 2-Iodoacetonitrile, Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodoacetonitrile, Iodomethyl cyanide, Acetonitrile, iodo- (7CI, 8CI, 9CI), 1-Iodoacetonitrile, 2-Iodoacetonitrile, Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodoacetonitrile, Iodomethyl cyanide, Acetonitrile, iodo- (7CI, 8CI, 9CI)
InChI formel InChI=1S/C2H2IN/c3-1-2-4/h1H2
LEDER ICC#N
IUPAC-namn 2-jodoacetonitril
Molekylvikt (g/mol) 166.94
Formel vikt 166.9232