Läs mer
Iodoacetyl chloride, 97%
Produktkod. p-7044078
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11351577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04428.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 38020-81-4 | C2H2ClIO | 204.39 g/mol
Jodoacetylklorid används för biokemiska forskningsändamål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Jodoacetylklorid används för biokemiska forskningsändamål.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och starka reduktionsmedel. Reagerar med vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38020-81-4
Molekylformel C2H2ClIO
Molekylvikt (g/mol) 204.39
MDL-nummer MFCD00013718
InChI-nyckel BSVMPWANOMFSPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetyl chloride, iodoacetylchloride, acetyl chloride, iodo, jodacetylchlorid, acetylchloride,iodo, iodoacetic acid chloride, acmc-1aewu, iodoacetyl chloride 5g, acetyl chloride, iodo-6ci,9ci
PubChem CID 3084680
IUPAC-namn 2-jodacetylklorid
LEDER ClC(=O)CI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodoacetyl chloride
Densitet 2.28
Kokpunkt 48°C to 50°C (12 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1739078
Känslighet Light and moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 204.39
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodoacetyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Iodoacetyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.