Läs mer
Jodoacetyklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodoacetyl Chloride |
| CAS | 38020-81-4 |
| Molekylformel | C2H2ClIO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Iodoacetyl ChlorideI685625, 2-Iodoacetyl Chloride, (6CI,9CI)Iodoacetyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2ClIO/c3-2(5)1-4/h1H2 |
| LEDER | ClC(=O)CI |
| IUPAC-namn | 2-jodoacetylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.39 |
| Formel vikt | 203.8839 |