missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Iodobenzene-3,5-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodobenzene-3,5-D2 |
| CAS | 51209-48-4 |
| Molekylformel | C6 D2 H3 I |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzene-1,3-d2, 5-iodo- (9 CI), 1,3-Dideuterio-5-iodo-benzene, Iodobenzene-3,5-d2, Iodobenzene-3,5-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i2D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1cc([2 H])cc(I)c1 |
| IUPAC-namn | 1,3-dideuterio-5-iodobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.0207 |
| Formel vikt | 205.9561 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?