Läs mer
Jodobensen, 98 %
Produktkod. 11495133
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495133 50 g 50g
11418880 100 g 100g
11485133 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495133 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12788.18
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 591-50-4 | C6H5I | 204,01 g/mol
Jodobensen används för att framställa bifenyl och stilben. Det reagerar med magnesium för att bilda Grignard-reagenset, en fenylmagnesiumjodid som används i organisk syntes. Den finner användning som en fast klorkälla genom att reagera med klor för att bilda ett komplex, jodbensendiklorid. Det fungerar som ett substrat i Sonogashira-reaktionen som används för att bilda en kol-kolbindning mellan en terminal alkyn och en arylhalogenid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Jodobensen används för att framställa bifenyl och stilben. Det reagerar med magnesium för att bilda Grignard-reagenset, en fenylmagnesiumjodid som används i organisk syntes. Den finner användning som en fast klorkälla genom att reagera med klor för att bilda ett komplex, jodbensendiklorid. Det fungerar som ett substrat i Sonogashira-reaktionen som används för att bilda en kol-kolbindning mellan en terminal alkyn och en arylhalogenid.
Löslighet
Blandbar med etanol, kloroform och eter. Något blandbar med dimetylsulfoxid. Oblandbar med vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med magnesium och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-50-4
Molekylformel C6H5I
Molekylvikt (g/mol) 204.01
MDL-nummer MFCD00001029
InChI-nyckel SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, iodo, phenyl iodide, benzene iodide, iodophenyl, iodinebenzol, iodo-benzene, phenyliodide, iodo benzene, unii-9hk5l7ybbr, 1-iodobenzene
PubChem CID 11575
IUPAC-namn jodbensen
LEDER IC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodobenzene
Smältpunkt °C till 31 °C
Densitet 1.826
Kokpunkt 188 °C till 189 °C
Flampunkt 74 °C (165 °F)
Analysprocentintervall 98%
Brytningsindex 1.62
Kvantitet 50 g
Beilstein 1446140
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,5029
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, kloroform och eter. Lätt blandbart med dimetylsulfoxid. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 204.01
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.