Läs mer
Jodobensen, 98 %
Produktkod. 15760799 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15760799 500 mL Glasflaska 500ml
10558850 100 mL Glasflaska 100ml
11914521 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15760799 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122335000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 591-50-4 | C6H5I | 204,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-50-4
Molekylformel C6H5I
Molekylvikt (g/mol) 204.01
MDL-nummer MFCD00001029
InChI-nyckel SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, iodo, phenyl iodide, benzene iodide, iodophenyl, iodinebenzol, iodo-benzene, phenyliodide, iodo benzene, unii-9hk5l7ybbr, 1-iodobenzene
PubChem CID 11575
IUPAC-namn jodbensen
LEDER IC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodobenzene
Smältpunkt -29,0 °C
Färg Gult
Densitet 1.8200g/mL, 1.82
Kokpunkt 188,0 °C
Flampunkt 74 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5I
Brytningsindex 1,6180 till 1,6200
Kvantitet 500 mL
Beilstein ,215
Fieser 01,505
Merck Index 15,5072
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: blandbar med alkohol, kloroform och eter
Formel vikt 204.01
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.