Läs mer
Iodobenzene-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodobenzene-d5 |
| CAS | 7379-67-1 |
| Molekylformel | C6 2H5 I |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-iodo-, Benzene-d5, iodo- (7CI,8CI,9CI), 6-Iodobenzene-1,2,3,4,5-d5, Iodobenzene-d5, Iodobenzene D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(I)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-iodobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.04 |
| Formel vikt | 208.975 |