Läs mer
Iodobenzene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15874551
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15874551 250 mL 250ml
15864551 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15874551 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8207300250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-50-4
Specifikationer
Smältpunkt -30°C
Densitet 1.83 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00001029
Kvantitet 250 mL
Synonym Iodobenzene, Iodobenzene
Molekylvikt (g/mol) 204.01