Läs mer
Jodbensen, TRC
Produktkod. 30406376
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406376 50 g
30402504 1 g
30389238 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30406376 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI68950050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-50-4
Molekylformel C6 H5 I
Molekylvikt (g/mol) 204.01
Synonym Benzene, iodo-, Iodobenzene, 1-Iodobenzene, 4-Iodobenzene, Benzene iodide, NSC 9244, Phenyl iodide
IUPAC-namn Jodobensen
LEDER Ic1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodobenzene
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Formel vikt 203.9436