Läs mer
Iodocarb 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326329
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326329 1 ml
1 options
Produktkod. 30326329 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14335000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodocarb (IPBC)
CAS 55406-53-6
Analyt- eller komponentnamn Iodocarb (IPBC)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H12 I N O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11)
LEDER CCCCNC(=O)OCC#CI
IUPAC-namn 3-jodoprop-2-ynyl N-butylkarbamat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 281.09
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 280,9913 g/mol