Läs mer
Jodocyklohexan, 98 %, stick. med koppar
Produktkod. 11436626
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436626 25 g 25g
11446626 100 g 100g
11456626 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24840.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    874.66 SEK
    784.65 SEK / 25g
    Save 90.01 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
CAS: 626-62-0 | C6H11I | 210,06 g/mol
Jodcyklohexan har använts som reagens vid demetylering av arylmetyletrar i DMF under återflödesbetingelser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Jodcyklohexan har använts som reagens vid demetylering av
arylmetyletrar i DMF under återflödesbetingelser.
Löslighet Löslig i
etanol, eter, aceton.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-62-0
Molekylformel C6H11I
Molekylvikt (g/mol) 210.06
MDL-nummer MFCD00003826
InChI-nyckel FUCOMWZKWIEKRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, iodo, cyclohexyl iodide, cyclohexyliodide, iodo-cyclohexane, 1-iodocyclohexane, heptynyltrimethylsilane, iodocyclohexane, acmc-1att4, c-c6h11i
PubChem CID 12289
IUPAC-namn jodcyklohexan
LEDER IC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodocyclohexane
Namnnotering stabilized with copper
Densitet 1.625
Kokpunkt 180°C
Flampunkt 71°C (159°F)
Brytningsindex 1.5475
Kvantitet 25 g
Beilstein 1900797
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,ether,acetone.
Formel vikt 210.06
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.