Läs mer
Jodocyklopentan, 97 %, stick. med koppar
Produktkod. 11391307
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391307 5 g 5g
11301317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01522.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1556-18-9 | C5H9I | 196,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1556-18-9
Molekylformel C5H9I
Molekylvikt (g/mol) 196.03
MDL-nummer MFCD00039446
InChI-nyckel PCEBAZIVZVIQEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane, iodo, cyclopentyl iodide, jodcyclopentan, cyclopentyliodide, iodo-cyclopentane, iodocyclo-pentane, iodocyclopentane, acmc-1c0qu
PubChem CID 73784
IUPAC-namn jodcyklopentan
LEDER IC1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodocyclopentane
Namnnotering stabiliserad med koppar
Densitet 1.695
Kokpunkt 166 °C till 167 °C
Flampunkt 59 °C (138 °F)
Brytningsindex 1.548
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1900558
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 196.03
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.