Läs mer
Iodoethane-1,1-d2 (Stabilized with Copper), TRC
Produktkod. 30403885
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403885 100 mg
30392030 50 mg
30399055 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30403885 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI705874100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3652-82-2
Molekylformel C2 D2 H3 I
Molekylvikt (g/mol) 157.98
Synonym Ethyl-1,1-d2 Iodide, Ethyl Iodide-1,1-d2
IUPAC-namn 1,1-dideuterio-1-iodoethane
LEDER [2H]C([2H])(C)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodoethane-1,1-d2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2
Formel vikt 157.9561