Läs mer
Iodoethane-1-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Iodoethane-1-D |
| CAS | 3652-81-1 |
| Molekylformel | C2 D H4 I |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Ethane-d, 1-iodo- (7 CI, 8 CI, 9 CI), [1-2H1]Ethyl iodide, 1-Iodoethane-d, 1-Iodoethane-1-d, Ethyl iodide-1-d, Ethyl-1-d1 iodide, 1-Iodoethane-1-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D |
| LEDER | [2 H]C(C)I |
| IUPAC-namn | 1-deuterio-1-iodoethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.9717 |
| Formel vikt | 156.9499 g/mol |
| Visa mer |