Läs mer
Iodoethane-2,2,2-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,1-trideuterio-2-iodoethane |
| CAS | 7439-87-4 |
| Molekylformel | C2 2H3 H2 I |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CI |
| IUPAC-namn | 1,1,1-trideuterio-2-iodoethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.984 |
| Formel vikt | 158.962 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |