Läs mer
Iodoethane, 98+%, stick. med koppar
Beskrivning
Jodoetan är ett utmärkt etyleringsmedel som används i organisk syntes för att införa en etylgrupp i en förening. Det reagerar med magnesium och bildar Grignard-reagenset, etylmagnesiumjodid som används i organisk syntes. Det är involverat i framställningen av 1-etyl-3-nitro-2-fenyl-indol och fungerar också som väteradikalpromotor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Jodoetan är ett utmärkt etyleringsmedel som används i organisk syntes för att införa en etylgrupp i en förening. Det reagerar med magnesium och bildar Grignard-reagenset, etylmagnesiumjodid som används i organisk syntes. Det är involverat i framställningen av 1-etyl-3-nitro-2-fenyl-indol och fungerar också som väteradikalpromotor.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel och magnesium.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodoethane |
| Namnnotering | stabiliserad med koppar |
| Smältpunkt | -108 °C |
| Densitet | 1.95 |
| Kokpunkt | 70 °C till 73 °C |
| Flampunkt | >73 °C (163 °F) |
| Brytningsindex | 1.512 |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 505934 |
| Känslighet | Ljus- och fuktkänslig |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Iodoethane
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Iodoethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.