Läs mer
Iodoethane, 98+%, stick. med koppar
Produktkod. 11447097
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447097 500 g 500g
11437097 100 g 100g
11457097 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14444.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2493.90 SEK
    2048.65 SEK / 500g
    Save 445.25 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-03-6 | C2H5I | 155,966 g/mol
Jodoetan är ett utmärkt etyleringsmedel som används i organisk syntes för att införa en etylgrupp i en förening. Det reagerar med magnesium och bildar Grignard-reagenset, etylmagnesiumjodid som används i organisk syntes. Det är involverat i framställningen av 1-etyl-3-nitro-2-fenyl-indol och fungerar också som väteradikalpromotor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Jodoetan är ett utmärkt etyleringsmedel som används i organisk syntes för att införa en etylgrupp i en förening. Det reagerar med magnesium och bildar Grignard-reagenset, etylmagnesiumjodid som används i organisk syntes. Det är involverat i framställningen av 1-etyl-3-nitro-2-fenyl-indol och fungerar också som väteradikalpromotor.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel och magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-03-6
Molekylformel C2H5I
Molekylvikt (g/mol) 155.966
MDL-nummer MFCD00001091
InChI-nyckel HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl iodide, ethane, iodo, monoiodoethane, hydriodic ether, ethyliodide, jodethan czech, ethyljodid, jodethan, iodo-ethane, ethyljodid czech
PubChem CID 6340
ChEBI CHEBI:42487
IUPAC-namn jodetan
LEDER CCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodoethane
Namnnotering stabiliserad med koppar
Smältpunkt -108 °C
Densitet 1.95
Kokpunkt 70 °C till 73 °C
Flampunkt >73 °C (163 °F)
Brytningsindex 1.512
Kvantitet 500 g
Beilstein 505934
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Merck Index 14,3813
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 155.97
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodoethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.