Läs mer
Iodoethane-d5, CDN
Produktkod. 30315313
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30315313 5 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315313 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND02115G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodoethane-d5
CAS 6485-58-1
Molekylformel C2 2H5 I
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1 S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])I
IUPAC-namn 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-iodoethane
Molekylvikt (g/mol) 161
Formel vikt 160.975 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity