Läs mer
Iodoethane-d5 (stabilized with Copper wire), TRC
Produktkod. 30406374
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406374 5 g
30397081 1 g
30405200 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30406374 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7058725G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6485-58-1
Molekylformel C2 2H5 I
Molekylvikt (g/mol) 161
Synonym Ethane-1,1,1,2,2-d5, 2-iodo- (ACI), 2-Iodoethane-1,1,1,2,2-d5 (ACI), Ethane-d5, iodo- (7CI, 8CI, 9CI), 1,1,1,2,2-Pentadeuterio-2-iodoethane, Ethyl-d5 iodide, Iodoethane-d5, Iodoethane-d5, Iodopentadeuterioethane, Pentadeuterioethyl iodide, Pentadeuteroethyl iodide, Iodoethane-D5
IUPAC-namn 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-iodoethane
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodoethane-d5
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
Formel vikt 160.975
Procent renhet >95%