Läs mer
Iodoethane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10365850 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10365850 100 mL Plastic Coated Glass bottle 100ml
1 options
Produktkod. 10365850 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer I/0700/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 75-03-6
Smältpunkt -108°C
Färg Yellow
Kokpunkt 69°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C2H5I
MDL-nummer 1091
Kvantitet 100 mL
Synonym ethyl iodide, ethane, iodo, monoiodoethane, hydriodic ether, ethyliodide, jodethan czech, ethyljodid, jodethan, iodo-ethane, ethyljodid czech
InChI-nyckel HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCI
IUPAC-namn iodoethane
Molekylvikt (g/mol) 155.966
PubChem CID 6340
ChEBI CHEBI:42487
Formel vikt 155.97g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodoethane, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.