Läs mer
Iodoethane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15888450
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15888450 500 mL 500ml
15878450 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15888450 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8008960500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Stabilized with silver for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-03-6
Specifikationer
Smältpunkt -108°C
Densitet 1.93 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 69°C to 73°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00001091
Kvantitet 500 mL
Synonym Iodoethane, Ethyl iodide, Iodoethane
Molekylvikt (g/mol) 155.97