Läs mer
Iodoethan (stabiliserat med koppar), TRC
Produktkod. 17972825
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17972825 10 g
17974165 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17972825 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI70587010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-03-6
Molekylformel C2H5I
Molekylvikt (g/mol) 155.97
Synonym 1-Iodoethane, Ethyl Iodide, Hydriodic Ether, NSC 8825, Monoiodoethane
IUPAC-namn iodoethane
LEDER CCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodoethane
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
Formel vikt 155.9436