Läs mer
Iodoethan (stabiliserat med koppar), TRC
Produktkod. 17974165
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17974165 100 g
17972825 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17974165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI705870100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-03-6
Molekylformel C2H5I
Molekylvikt (g/mol) 155.97
Synonym 1-Iodoethane, Ethyl Iodide, Hydriodic Ether, NSC 8825, Monoiodoethane
IUPAC-namn iodoethane
LEDER CCI
Specifica
Kemiskt namn eller material Iodoethane
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
Formel vikt 155.9436
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.