Läs mer
Jodoetanol, TRC
Produktkod. 30137187
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137187 1 g
30134282 250 mg
30010650 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137187 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7058751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-76-0
Molekylformel C2 H5 I O
Molekylvikt (g/mol) 171.965
Synonym 2-Iodoethanol, 2-Hydroxy Iodide, 2-Iodoethan-1-ol, Ethylene Iodohydrin, NSC 85227
IUPAC-namn 2-jodoetanol
LEDER OCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodoethanol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H5IO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
Formel vikt 171.939