Läs mer
Jodoform, 99+%
Produktkod. 10234720 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10234720 500 g Glasflaska 500g
10543311 100 g Glasflaska 100g
10413835 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10234720 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149125000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 75-47-8 | CHI3 | 393,72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-47-8
Molekylformel CHI3
Molekylvikt (g/mol) 393.72
MDL-nummer MFCD00001069
InChI-nyckel OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489
PubChem CID 6374
ChEBI CHEBI:37758
IUPAC-namn jodoform
LEDER C(I)(I)I
Specifications
Kemiskt namn eller material Iodoform
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 119,0 °C till 122,0 °C
Färg Gult
Tändningsrester 0,1% max.
Förlust vid torkning 0,5 % max. (24 timmar) (över silikagel)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CHI3
Kvantitet 500 g
Beilstein 01, 73
Fieser 03,165; 04,266
Merck Index 15, 5076
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,1 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 1g/60 ml kall alkohol – 1 g/16 ml kokande alkohol, 1 g/10 ml kloroform – 1 g/7,5 ml eter, 1 g/80 ml glycerol – 1 g/3 ml cs2, fritt löslig i bensen och aceton
Formel vikt 393.72
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Iodoform
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.