Läs mer
Jodoform, 99 %
Produktkod. 11490254
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490254 1000 g 1000g
11400264 50 g 50g
11410264 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490254 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13664.0B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 75-47-8 | CHI3 | 393,732 g/mol
Jodoform används som desinfektionsmedel. Det är en aktiv ingrediens i öronpulver tillsammans med andra beståndsdelar som zinkoxid och propansyra, som förhindrar infektioner och underlättar borttagningen av öronhår hos hundar och katter. Inom analytisk kemi är det involverat i bestämningen av jodoform i dricksvatten samt för att avlägsna tungmetaller som kvicksilver från vätskor. Det spelar en viktig roll i jäsningen av biomassa. Det används också vid rotbehandling för infekterade primärtänder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Jodoform används som desinfektionsmedel. Det är en aktiv ingrediens i öronpulver tillsammans med andra beståndsdelar som zinkoxid och propansyra, som förhindrar infektioner och underlättar borttagningen av öronhår hos hundar och katter. Inom analytisk kemi är det involverat i bestämningen av jodoform i dricksvatten samt för att avlägsna tungmetaller som kvicksilver från vätskor. Det spelar en viktig roll i jäsningen av biomassa. Det används också vid rotbehandling för infekterade primärtänder.
Löslighet
Löslig i vatten, eter, ättiksyra, etanol, kloroform, eter, glycerol, koldisulfid, olivolja, bensen och aceton. Något löslig i petroleumeter.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka baser, alkalimetaller, trong oxidationsmedel och magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-47-8
Molekylformel CHI3
Molekylvikt (g/mol) 393.732
MDL-nummer MFCD00001069
InChI-nyckel OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489
PubChem CID 6374
ChEBI CHEBI:37758
IUPAC-namn jodoform
LEDER C(I)(I)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodoform
Smältpunkt 118 °C till 123 °C
Densitet 4.008
Flampunkt Hold (Håll)
Odör Obehagligt
Kvantitet 1000 g
Beilstein 1697010
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,5033
Löslighetsinformation Löslig i vatten, eter, ättiksyra, etanol, kloroform, eter, glycerol, koldisulfid, olivolja, bensen och aceton. Lätt löslig i petroleumeter.
Formel vikt 393.73
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.