Läs mer
Iodomesitylen, TRC
Produktkod. 30452648
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30452648 1 g
1 options
Produktkod. 30452648 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7963531G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodomesitylene
CAS 4028-63-1
Molekylformel C9H11I
Kvantitet 1 g
Synonym Mesityl Iodide, NSC 68044, 2-Iodo-1,3,5-trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethyl-2-iodobenzene, 1-Iodo-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethyliodobenzene, 2,4,6-Trimethylphenyl Iodide, 2-Iodomesitylene, Iodo-2,4,6-trimethylbenzene
InChI formel InChI=1S/C9H11I/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
LEDER Cc1cc(C)c(I)c(C)c1
IUPAC-namn 2-jod-1,3,5-trimetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 246.09
Formel vikt 245.9905