Läs mer
Iodomesitylen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodomesitylene |
| CAS | 4028-63-1 |
| Molekylformel | C9H11I |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Mesityl Iodide, NSC 68044, 2-Iodo-1,3,5-trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethyl-2-iodobenzene, 1-Iodo-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethyliodobenzene, 2,4,6-Trimethylphenyl Iodide, 2-Iodomesitylene, Iodo-2,4,6-trimethylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11I/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3 |
| LEDER | Cc1cc(C)c(I)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | 2-jod-1,3,5-trimetylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.09 |
| Formel vikt | 245.9905 |