Läs mer
Iodometan, 2M-lösning i tert-butylmetyleter, AcroSeal™
Produktkod. 10515773 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10515773 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
10473112 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10515773 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378418000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-03-2027
CAS: 74-88-4 | KAPITEL 3I | 141,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodomethane
Namnnotering 2M-lösning i tert-butyleter
CAS 74-88-4, 1634-04-4
Densitet 0.9330g/mL, 0.933
Kokpunkt 41,0 °C till 43,0 °C
Flampunkt −18 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel CH3I
MDL-nummer MFCD00001073
Kvantitet 800 mL
Merck Index 15, 6159
Synonym methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
InChI-nyckel INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CI
IUPAC-namn jodmetan
Molekylvikt (g/mol) 141.94
PubChem CID 6328
ChEBI CHEBI:39282
Formel vikt 141.94
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.