Läs mer
Iodometan, 99+%, stick. med koppar
Produktkod. 15461247
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461247 500 g 500g
15451247 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15461247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031876.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74-88-4 | KAPITEL 3I | 141,94 g/mol
Jodmetan är ett metyleringsmedel som används för att alkylera kol-, syre-, svavel-, kväve- och fosfornukleofiler. Till exempel reagerar fenol med metyljodid för att ge anisol. I den Monsanto process, reagerar den in situ bildade jodmetanen med kolmonoxid i närvaro av ett rodiumkomplex för att ge acetyljodid, som vid hydrolys ger ättiksyra. Det reagerar med magnesium för att bilda Grignard-reagenset, metylmagnesiumjodid som används i organisk syntes. Den finner tillämpningar som en mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel och i fasöverföringskatalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74-88-4
Molekylformel CH3I
Molekylvikt (g/mol) 141.94
MDL-nummer MFCD00001073
InChI-nyckel INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
PubChem CID 6328
ChEBI CHEBI:39282
IUPAC-namn jodmetan
LEDER CI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodomethane
Smältpunkt -67°C
Densitet 2.28
Kokpunkt 41°C to 43°C
Analysprocentintervall 99+%
Brytningsindex 1.53
Kvantitet 500 g
Beilstein 969135
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 141.94
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodomethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodomethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.