Läs mer
Iodometan, 99 %, stick. med koppar
Produktkod. 11440980
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440980 250 g 250g
11620222 50 g 50g
11420980 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440980 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10559.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1747.08 SEK
    1568.65 SEK / 250g
    Save 178.43 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 74-88-4 | KAPITEL 3I | 141,94 g/mol
Jodmetan är ett metyleringsmedel som används för att alkylera kol-, syre-, svavel-, kväve- och fosfornukleofiler. Till exempel reagerar fenol med metyljodid för att ge anisol. I den Monsanto process, reagerar den in situ bildade jodmetanen med kolmonoxid i närvaro av ett rodiumkomplex för att ge acetyljodid, som vid hydrolys ger ättiksyra. Det reagerar med magnesium för att bilda Grignard-reagenset, metylmagnesiumjodid som används i organisk syntes. Den finner tillämpningar som en mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel och i fasöverföringskatalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Jodmetan är ett metyleringsmedel som används för att alkylera kol-, syre-, svavel-, kväve- och fosfornukleofiler. Till exempel reagerar fenol med metyljodid för att ge anisol. I den Monsanto process, reagerar den in situ bildade jodmetanen med kolmonoxid i närvaro av ett rodiumkomplex för att ge acetyljodid, som vid hydrolys ger ättiksyra. Det reagerar med magnesium för att bilda Grignard-reagenset, metylmagnesiumjodid som används i organisk syntes. Den finner tillämpningar som en mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel och i fasöverföringskatalysatorer.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anteckningar
Ljus- och fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och syre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74-88-4
Molekylformel CH3I
Molekylvikt (g/mol) 141.94
MDL-nummer MFCD00001073
InChI-nyckel INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
PubChem CID 6328
ChEBI CHEBI:39282
IUPAC-namn jodmetan
LEDER CI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodomethane
Namnnotering Stabiliserat med koppar
Smältpunkt -67 °C
Densitet 2.28
Kokpunkt 41 °C till 43 °C
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.53
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2644
Beilstein 969135
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,6087
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 141.94
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodomethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.