Läs mer
Iodometan, TRC
Produktkod. 30005422
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005422 50 g
30005433 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30005422 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI70820050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74-88-4
Molekylformel C H3 I
Molekylvikt (g/mol) 141.94
Synonym Methane, iodo-, Iodomethane, Ioguard, Methyl iodide, Methyl iodide (CH3I), Monoiodomethane, NSC 9366
IUPAC-namn Iodometan
LEDER CI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl iodide
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/CH3I/c1-2/h1H3
Formel vikt 141.9279