Läs mer
(Iodomethyl)cyclopentane, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Iodomethyl)cyclopentane |
| CAS | 27935-87-1 |
| Molekylformel | C6H11I |
| MDL-nummer | MFCD03453190 |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | ICC1CCCC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.06 |
| Procent renhet | 98% |