Läs mer
Iodometylpivalat, TRC
Produktkod. 30406846
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406846 10 g
30399680 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30406846 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI70875010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53064-79-2
Molekylformel C6 H11 I O2
Molekylvikt (g/mol) 242.05
Synonym 2,2-Dimethyl-propanoic Acid Iodomethyl Ester, (Pivaloyloxy)methyl Iodide, 2,2-Dimethylpropionic Acid Iodomethyl Ester, Iodomethyl 2,2-Dimethylpropanoate
IUPAC-namn Iodometyl 2,2-dimetylpropanoat
LEDER CC(C)(C)C(=O)OCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodomethyl pivalate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H11IO2/c1-6(2,3)5(8)9-4-7/h4H2,1-3H3
Formel vikt 241.9804