Läs mer
(Jodmetyl)trimetylammoniumjodid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11448347
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448347 5 g 5g
11458347 25 g 25g
11468347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18424.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39741-91-8 | C4H11I2N | 326.948 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39741-91-8
Molekylformel C4H11I2N
Molekylvikt (g/mol) 326.948
MDL-nummer MFCD00031647
InChI-nyckel IFVIWWQMNYZYFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym iodomethyltrimethylammonium iodide, iodomethyl trimethylammonium iodide, ammonium, iodomethyltrimethyl-, iodide, iodomethyl trimethylazanium iodide, 1-iodo-n,n,n-trimethylmethanaminium iodide, acmc-20akpy, iodomethyltrimethylammoniumiodide, iodomethyl trimethylamine, iodide, iodomethyl trimethyl azanium iodide, iodomethyl trimethylammonium iodide, 98+%
PubChem CID 38328
IUPAC-namn jodmetyl(trimetyl)azanium;jodid
LEDER C[N+](C)(C)CI.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Iodomethyl)trimethylammonium iodide
Smältpunkt ∼190°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3912137
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Formel vikt 326.94
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.