Läs mer
(Jodmetyl)trimetylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11451960
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451960 10 g 10g
11461960 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451960 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15120.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4206-67-1 | C4H11ISi | 214.121 g/mol
(Jodmetyl)trimetylsilan används för N-alkylering av amider, i en reaktionssekvens för att framställa ostabiliserade ylider för [2+3]-cykloadditioner. Den kan reagera med acetoättiksyraetylester för att få 3-πtrimetylsilanyl-proonsyraetylester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Jodmetyl)trimetylsilan används för N-alkylering av amider, i en reaktionssekvens för att framställa ostabiliserade ylider för [2+3]-cykloadditioner. Den kan reagera med acetoättiksyraetylester för att få 3-trimetylsilanyl-proonsyraetylester.
Löslighet Svår att
blanda.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4206-67-1
Molekylformel C4H11ISi
Molekylvikt (g/mol) 214.121
MDL-nummer MFCD00001077
InChI-nyckel VZNYXGQMDSRJAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodomethyl trimethylsilane, iodomethyl-trimethylsilane, iodomethyl trimethyl silane, trimethylsilyl methyl iodide, sila-neopentyliodide, trimethylsilylmethyl iodide, acmc-209jn7, trimethyl iodomethyl silane, iodanylmethyl trimethyl silane
PubChem CID 77877
IUPAC-namn jodmetyl(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)CI
Specifikationer
Kokpunkt 140°C to 142°C
Kemiskt namn eller material (Iodomethyl)trimethylsilane
Kvantitet 10 g
Linjär formel (CH3)3SiCH2I
UN-nummer UN1993
Beilstein 1731485
Flampunkt 31°C (88°F)
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 214.12
Procent renhet 99%
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.4915
Känslighet Light sensitive
Densitet 1.443
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.