Läs mer
Jodmetylcyklopentan, 98 %, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10289972 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10289972 1 g Glasflaska 1g
10532603 5 g Glasflaska 5g
11924511 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10289972 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378640010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 27935-87-1 | C6H11I | 210.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27935-87-1
Molekylformel C6H11I
Molekylvikt (g/mol) 210.06
MDL-nummer MFCD03453190
InChI-nyckel DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodomethyl cyclopentane, cyclopentylmethyl iodide, cyclopentane, iodomethyl, cyclopentyliodomethane, acmc-20akpz, cyclopentylmethyliodide, iodomethyl-cyclopentane, cyclopentanemethyl iodide
PubChem CID 2762531
IUPAC-namn jodmetylcyklopentan
LEDER ICC1CCCC1
Specifikationer
Kokpunkt 78.0°C (17.0 mmHg)
Kemiskt namn eller material Iodomethylcyclopentane
Namnnotering Stabilized
Färg Brun eller färglös till orange
Fysisk form Lösning
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Linjär formel (C5H9)CH2I
Flampunkt 92°C
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vikt 210.05
Procent renhet 98%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5400 to 1.5440
Densitet 1.6, 1.6000g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodomethylcyclopentane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.