Läs mer
Iodometylcyklopentan, 98 %, stabiliserat
Produktkod. 11924511 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11924511 25 g Glasflaska 25g
10289972 1 g Glasflaska 1g
10532603 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11924511 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378640250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 27935-87-1 | C6H11I | 210,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27935-87-1
Molekylformel C6H11I
Molekylvikt (g/mol) 210.06
MDL-nummer MFCD03453190
InChI-nyckel DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodomethyl cyclopentane, cyclopentylmethyl iodide, cyclopentane, iodomethyl, cyclopentyliodomethane, acmc-20akpz, cyclopentylmethyliodide, iodomethyl-cyclopentane, cyclopentanemethyl iodide
PubChem CID 2762531
IUPAC-namn jodmetylcyklopentan
LEDER ICC1CCCC1
Specifikationer
Kokpunkt 78,0 °C (17,0 mmHg)
Kemiskt namn eller material Iodomethylcyclopentane
Namnnotering Stabiliserad
Färg Brun eller färglös till orange
Fysisk form Lösning
Kvantitet 25 g
Flampunkt 92 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5400 till 1,5440
Densitet 1.6, 1.6000g/mL
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Linjär formel (C5H9)CH2I
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: oblandbar
Formel vikt 210.05
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodomethylcyclopentane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.