missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Iodophenol Blue, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodophenol Blue |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14FN.ClH/c15-14-7-5-13(6-8-14)12-3-1-11(2-4-12)9-10-16;/h1-8H,9-10,16H2;1H |
| Formel vikt | 251.088 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?