Läs mer
Jodoplatinatreagens enligt European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11404699 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
200 ml
Förpackningsstorlek:
200ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404699 200 ml 200ml
1 options
Produktkod. 11404699 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1046300
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stabil produkt med hög renhet utvecklad och testad för tillämpningar i Europeiska farmakopén (EP) inklusive användning som reagens vid utförandet av tester som beskrivs i flera EP-monografier.
  • European Pharmacopoeia Reagent, Solution
  • Högren, stabil produkt utvecklad och testad för tillämpningar i Europeiska farmakopén (EP).
  • Tillämpningar inkluderar användning som reagens vid utförandet av tester som beskrivs i flera EP-monografier.
  • Noggrann, stabil och reproducerbar.
  • Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) för denna produkts hållbarhetstid.
Especificaciones
Förpackning Winchesterflaska i bärnstensfärgad glas
Fysisk form Vätska
Teknik EP Testing
Kvantitet 200 ml
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.