Läs mer
Iodopyrazine, 97%
Produktkod. 10788235 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10788235 5 g Glass bottle 5g
10472054 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10788235 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397530050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 32111-21-0 | C4H3IN2 | 205.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32111-21-0
Molekylformel C4H3IN2
Molekylvikt (g/mol) 205.98
MDL-nummer MFCD01319019
InChI-nyckel OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
PubChem CID 642841
IUPAC-namn 2-iodopyrazine
LEDER C1=CN=C(C=N1)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodopyrazine
Färg White to Yellow
Densitet 2.0860g/mL, 2.086
Kokpunkt 109°C to 110°C (34.0 mmHg)
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.6550 to 1.6580 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,acetone,benzene,hexanes
Formel vikt 205.98
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodopyrazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.