Läs mer
Iodosobensendiacetat, 98+%
Produktkod. 11410368
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410368 25 g 25g
11420368 100 g 100g
11430368 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24531.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3240-34-4 | C10H11IO4 | 322,098 g/mol
Jodosobensen används som ett oxiderande och acetoxylerande medel i organisk syntes. Det är aktivt involverat i framställningen av (Z)-3,7-dimetyl-2,6-oktadien-1-al(neral) från (Z)-3,7-dimetyl-2,6-oktadien-1-ol (nerol) i närvaro av 2,2,6,6-tetrametylpiperidin-1-oxyl (TEMPO). Det är ett användbart reagens för syntes av en mängd olika heterocykliska föreningar. Det används också vid Pd-katalyserad 2-arylering av indoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Jodosobensen används som ett oxiderande och acetoxylerande medel i organisk syntes. Det är aktivt involverat i framställningen av (Z)-3,7-dimetyl-2,6-oktadien-1-al(neral) från (Z)-3,7-dimetyl-2,6-oktadien-1-ol (nerol) i närvaro av 2,2,6,6-tetrametylpiperidin-1-oxyl (TEMPO). Det är ett användbart reagens för syntes av en mängd olika heterocykliska föreningar. Det används också vid Pd-katalyserad 2-arylering av indoler.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3240-34-4
Molekylformel C10H11IO4
Molekylvikt (g/mol) 322.098
MDL-nummer MFCD00008692
InChI-nyckel ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodobenzene diacetate, diacetoxyiodo benzene, iodosobenzene diacetate, phenyliodine diacetate, phenyliodo diacetate, phenyliodoso acetate, phenyliodosodiacetate, phenyliodoso diacetate, bis acetato phenyliodine, benzene, diacetoxyiodo
PubChem CID 76724
IUPAC-namn [acetyloxi(fenyl)-$1^{3}-jodanyl]acetat
LEDER CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodosobenzene diacetate
Smältpunkt 159°C to 161°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1879369
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 322.1
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.